Learn More
Cible de pulvérisation d’oxyde de silicium(II), diamètre 50,8 mm (2,0 po) x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,9% (base métallique)
Description
Les revêtements ciblés à pulvérisation d’oxyde de silicium(II) sont utilisés pour des applications optiques dans les réflecteurs, projecteurs, miroirs, bijoux et autres produits. Les revêtements peuvent réduire la réflexion dans la gamme proche infrarouge ou agir comme des couches d’interférence. Il est utilisé dans les condensateurs à film mince, les circuits hybrides, les composants semi-conducteurs et d’autres applications électroniques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silicon(II) oxide sputtering target |
| Nom Remarque | 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Odeur | Inodore |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 44.09 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 233-232-8 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche