missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Moustaches en carbure de silicium, 99% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA3878730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3878730 250 g
AA3878709 10 g
AA3878718 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA3878730 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03878730

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Abrasif pour le polissage/meulage

Utilisé dans les abrasifs, le polissage, le meulage. Il est largement utilisé dans des applications nécessitant une grande endurance, comme les freins automobiles, les embrayages de voiture et les plaques en céramique dans les gilets pare-balles. Les applications électroniques du carbure de silicium sont les diodes électroluminescentes et les capteurs. Il est utilitaire pour la production de maïs fertiles et transgéniques. Les moustaches en carbure de silicium et la céramique diborure de zirconium jouent un rôle important dans le comportement de guérison des fissures.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 409-21-2
Formule moléculaire CSi
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
Numéro MDL MFCD00049531
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
Nom de l’IUPAC méthanidylidynésilanylium
SOURIRES [C-]#[Si+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Silicon carbide whiskers
Point de fusion 2700 °C
Couleur Du noir au gris
Quantité 250 g
Fourchette de pourcentages d’essai 99% (base des métaux)
Renseignements sur la solubilité Soluble dans des alcalis fondus (NaOH, KOH) et du fer fondu. Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 40.1
Odeur Inodore
Densité 3,2 g/cm3 à 20 °C
Hazard Category H350
Precautionary Statement P201-P202-P281-P308+P313-P501c
EINECSNumber 206-991-8
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche