missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbure de silicium, phase alpha, 99,8% (base des métaux)

Numéro de catalogue. AA40155A3
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA40155A3 2 kg
AA4015522 100 g
AA4015536 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA40155A3 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 040155A3

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Surface 9-11m 2/g | CAS : 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol

Utilisé dans les abrasifs, le polissage et le meulage. Il est largement utilisé dans des applications nécessitant une grande endurance, comme les freins automobiles, les embrayages de voiture et les plaques en céramique dans les gilets pare-balles. Les applications électroniques du carbure de silicium concernent les diodes électroluminescentes et les capteurs. Il est utilisé pour la production de maïs fertiles et transgéniques. Moustaches en carbure de silicium et céramique en diborure de zirconium. Elle joue un rôle important dans le comportement de guérison des fissures.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 409-21-2
Formule moléculaire CSi
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
Numéro MDL MFCD00049531
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SOURIRES [C-]#[Si+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Silicon carbide
Nom Remarque Phase alpha
Point de fusion 2700 °C
Couleur Du noir au gris
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Fourchette de pourcentages d’essai 99,8% (base des métaux)
Renseignements sur la solubilité Soluble dans de l’hydroxyde de sodium en fusion, de l’hydroxyde de potassium et dans du fer en fusion.
Nom de l’IUPAC méthanidylidynésilylium
Poids de formule 40.1
Odeur Inodore
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H351-H315-H319-H335: Suspected of causing cancer. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
EINECSNumber 206-991-8
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche