missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gel de silice, TLC de haute pureté, sans liant
Description
Le gel de silice, TLC de haute pureté, sans liant, est utilisé pour la préparation de plaques chromatographiques en couches fines.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silica gel |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 kg |
| Odeur | Inodore |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans des alcalis. Insoluble dans l’eau. |
| Niveau | TLC Haute Pureté |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. |
| EINECSNumber | 231-545-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche