Learn More
Gel de silice, chromatographie préparative, sphérique, 10 microns APS, 60 angströms, 99,99+%
Description
Le gel de silice est principalement utilisé pour la purification déshydratée des gaz industriels, l’élimination des acides organiques et des polymères riches dans l’huile isolante, ainsi que la purification et la séparation des médicaments. Il est aussi utilisé en chromatographie en colonne sans pression appliquée (gravité tirée).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silica gel |
| Forme physique | Sphérique, S.A. 650 m |
| Nom Remarque | P.V. 1.00cc/g |
| Matériau | Gel de silice |
| Quantité | 25 g |
| Granulométrie | 10 microns APS, 60 Å |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
| Niveau | Chromatographie préparative |
| Surface | 650 m2/g |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement H373-H319-H335 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement P260-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |
| EINECSNumber | 231-545-4 |
| RTECSNumber | VV7340000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche