missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gel de silice, grade HPLC/UHPLC, sphérique, 1,6 micron APS, 110 angströms, 99,99+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silica gel |
| Forme physique | Sphérique, S.A. 340 m |
| Nom Remarque | P.V. 0.95cc/g |
| Matériau | Gel de silice |
| Quantité | 5 g |
| Granulométrie | 1,6 Micron APS, 110 Å |
| Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
| Niveau | HPLC |
| Surface | 340 m2/g |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement P260-P314-P501a Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Get medical advice/attention if you feel unwell. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |
| EINECSNumber | 231-545-4 |
| RTECSNumber | VV7340000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche