missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gel de silice, grade HPLC, sphérique, 5 microns APS, 120 angströms, 99,99+%

Numéro de catalogue. AA4581014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4581014 25 g
AA4581006 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4581014 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04581014

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol

Le gel de silice est un produit utile pour la chromatographie en colonne.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nom de l’IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SOURIRES O[Si](=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Silica gel
Forme physique Sphérique, S.A. 340 m
Nom Remarque P.V. 1.00cc/g
Matériau Gel de silice
Quantité 25 g
Granulométrie 3 microns APS, 120 Å
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Niveau HPLC
Surface 340 m2/g
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
H373-H319-H335
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
P260-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
EINECSNumber 231-545-4
RTECSNumber VV7340000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche