missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gel de silice, grade HPLC, sphérique, 3 microns APS, 120 angströms, 99,99+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silica gel |
| Forme physique | Sphérique, S.A. 340 m |
| Nom Remarque | P.V. 1.00cc/g |
| Matériau | Gel de silice |
| Quantité | 5 g |
| Granulométrie | 3 microns APS, 120 Å |
| Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
| Niveau | HPLC |
| Surface | 340 m2/g |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement H373-H319-H335 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement P260-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |
| EINECSNumber | 231-545-4 |
| RTECSNumber | VV7340000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche