missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gel de silice, maillage 60 à 200, réactif BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 2003892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
Seau en poly
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
2003892 2.5 kg Seau en poly
2003891 500 g Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 2003892 Fournisseur Avantor Code fournisseur 341405

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

    Adapté à la chromatographie en colonne

Identifiants chimiques

CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nom de l’IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SOURIRES O[Si](=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Silica Gel
Matériau Gel de silice
Quantité 2.5 kg
Dimensions de la maille Maillage 60 à 200
Emballage Seau en poly
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™