missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Paraffine signature Series™

Numéro de catalogue. 22050128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Paraffine, type H
Paraffine, type L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
22050128 Paraffine, type H
22050129 Paraffine, type L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22050128 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 8338

Minimisez la compression et obtenez une infiltration rapide grâce à ce mélange unique de polymères et de paraffine hautement raffinée avec une distribution étroite des chaînes carbone.

  • Triple filtrée pour éliminer les impuretés
  • Le type H permet d’obtenir des coupes ultra-minces
  • Le type L permet de réduire les temps d’infiltration pendant le traitement
  • Les types L et H peuvent tous deux être utilisés pour l’infiltration et l’inclusion, avec un point de fusion entre 55° et 57 °C

Renseignements pour les commandes : Emballé dans des sachets faciles à ouvrir et refermables

Spécifications

Point de fusion 54° à 57°C
Type de produit Paraffine, type H
Quantité Poche de 2 lb (0,9 kg)