missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Signature Series™ Hématoxyline 7211
Description
- Aucune filtration requise
- Teinte jusqu’à 2500 lames par pinte
- Détails nucléaires nets et bien définis
Disponible en emballages de 5 litres
- Réduit la quantité de plastique de 90 %
- Augmente la stabilité de la tache
- Réduit les éclaboussures de taches salissantes
- Économise 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1,32 gal. (5 L) |
| Type de produit | Hématoxyline |