missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de méthyle, technique, environ 75%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18611669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
200 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Boîte en acier
Fût
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18611669 4 L Bouteille en verre ambrée
18611666 1 L Bouteille en verre ambrée
18611667 20 L Boîte en acier
18611668 200 L Fût
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18611669 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur M12304LT
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 79-20-9

Spécifications

CAS % maximal 1
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 4 L
Pourcentage de pureté ∼75%
Niveau Caractéristiques

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour la nourriture. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.