Learn More
Epredia™ Shandon™ Poignée de scalpel nickelé, maintient des lames n° 20-25
Description
- Durcis, trempés et passivés
- Polis et nettoyés électroniquement, pour une finition de qualité
- Les formes, les dimensions et les finitions de ces instruments sont de qualité et correspondent exactement aux normes afin que ces derniers soient les plus précis possible
- Garantis exempts de tout défaut de matériel ou de fabrication
Spécifications
Spécifications
| Matériau de lame | Acier nickelé |
| Taille | # 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Tient les lames n° 20 et 25 |