missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Matrice d’inclusion M-1

Numéro de catalogue. 1310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
180 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
1310 180 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1310 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur SH1310
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez une préparation d’échantillons optimale grâce à la matrice d’inclusion Epredia™ M-1.

  • La solution est transparente et soluble dans l’eau
  • Température optimale de découpe de -12° à -13 °C (-10,4° à -8,6 °F)
  • Particulièrement efficace sur des échantillons à forte teneur en eau comme les yeux et le système nerveux central

Spécifications

Capacité d'absorption 180 mL
Type de produit Milieux d’inclusion
À utiliser avec (application) Échantillons à forte teneur en eau comme les yeux et le système nerveux central