missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Perles magnétiques carboxyles, hydrophobes
Description
- Billes de magnétite à double coquille
- . Forte capacité de liaison
- Diamètre de 1,0 μm
- Teneur élevée en acides carboxyliques pour la liaison à l’ADN et aux protéines
- Bille hydrophobe basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 5% de solides (50 mg/mL) |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons d’ADN, Purification des protéines |
| Quantité | 100 mL |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |