missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sélénium, Noir 99+, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1077141000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1077141000 1 kg Bouteille en plastique
M1077140050 50 g Bouteille en plastique
M1077140250 250 g Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. M1077141000 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.07714.1000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7782-49-2
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nom de l’IUPAC Sélénium
SOURIRES [Se]

Spécifications

Nom ou substance chimique Selenium
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de formule 78.96
Odeur Inodore
Emballage Bouteille en plastique
Aspect Solide gris foncé
Hazard Category H331: Toxic if inhaled.
H301: Toxic if swallowed.
H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
EINECSNumber 231-957-4