missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Selectophore™ Ionophore de magnésium III, fonction testée, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Emballage | Bouteille en verre sans fond avec cône fusionné |
| Formule linéaire | C30H58N4O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 538.81 |
| Niveau | Selectophore |
| Forme physique | Solid |
| Gamme de produit | Selectophore |
Selectophore est une marque déposée de Sigma-Aldrich Chemie GmbH