Learn More
Applied Biosystems™ Trousse d’étalonnage spectrale SDS
Description
Ce kit facile à utiliser établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposantes pour FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, TAMRA™, et TET™ colorants sur le ABI système de détection de séquence PRISM 7700™ . Le kit d’étalonnage spectral SDS comprend 8 tubes d’étalons de colorant pur pour le Applied Biosystems™ ABI système de détection de séquences PRISM 7700™ . Consacrez votre temps à la recherche – pas à l’étalonnage des instruments Ce kit permet aux utilisateurs d’étalonner rapidement et facilement le ABI système de détection de séquences PRISM 7700™ . Le système recueille automatiquement les informations spectrales de la norme de colorant dans le cadre de la procédure d'installation de l'instrument. L'algorithme d'application du système utilise ensuite les informations d'étalonnage pour assurer une analyse des données précise.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | Inclut la norme de colorant Passive Reference I pour la normalisation du signal dans toutes les réactions en temps réel et aux points finaux. Comprend 8 tubes de normes de colorant pur (FAM™, JOE™, NED™,ROX™, SYBR™ Green, VIC™, TAMRA™, TET™), pour ABI PRISM™ le système de détection de séquence 7700. |
| For Use With (Equipment) | Système 7700 |
| Product Type | Trousse d’étalonnage spectrale |
| For Use With (Application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Description | Tubes |
| Quantity | 8 tubes |
| Calibration Type | Étalonnage spectrale |