missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITL BioMedical Échantillonneur à large capsule SCU

Numéro de catalogue. 21377127
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Emballage:
Stérile, individuel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Emballage
21377127 Stérile, individuel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 21377127 Fournisseur ITL BioMedical Code fournisseur A100723

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le SCU Wide Cap Sampler est un dispositif sans aiguille utilisé pour transférer des échantillons à partir de bouteilles de culture sanguine pour des tests de sous-culture et d’autres tests de microbiologie.

  • Prend en charge à la fois le drop et le prélèvement par seringue pour une plus grande flexibilité.
  • La conception sans aiguille réduit le risque de blessures par piqûre d’aiguille.
  • Un ajustement sécurisé assure la compatibilité avec une variété de bouteilles de milieux de culture sanguine.
  • Un matériau absorbant dans une couverture protectrice réduit le risque d’exposition aux décharges en culture.
  • S’intègre parfaitement aux flux de travail de laboratoire existants pour faciliter l’adoption.

Spécifications

Type de produit Échantillonneur de seringue sans aiguille
Format Tube
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Emballage Stérile, individuel
Matériau Polycarbonate