missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Réactif de Schiff

Numéro de catalogue. M1090332500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M1090332500 2.5 L
M1090330500 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M1090332500 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.09033.2500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation pour la microscopie

  • Utilisé pour la détection du mucopolysaccharide, du glycogène, du muco, des glycoprotéines, du glyco, des phospholipides, des membranes basales, du collagène
  • Les aldéhydes du réactif de Schiff'donnent une réaction de couleur rouge vif, les noyaux paraissent bleus

Spécifications

Emballage Bouteille en verre
Quantité 2.5 L
Conditions de stockage 15° à 25 °C
Type de produit Schiff's Reagent