missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICP-MS Internal Standard, 10 ppm Sc in 3% HNO3, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Scandium ICP Standard |
| Emballage | Natural LDPE Bottle |
| Notes sur la concentration ou la composition | 10ppm Sc |
| CAS % minimum | 94.0, 4.2, 0.0014 |
| CAS % maximal | 98.0, 4.37, 0.0014 |
| Équivalent | 1 mL = 0.01 mg Sc |