missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scandium AA Standard, 1000 ppm Sc in 3% HNO3, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Scandium AA Standard |
| Emballage | Natural LDPE Bottle |
| CAS % minimum | 92.0, 5.54, 0.15 |
| CAS % maximal | 96.0, 5.77, 0.15 |
| Odeur | Odorless |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 1mL = 1mg Sc (1, 000ppm Sc)Sc2O3 in 3% HNO3 |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 24 months |