missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scandium AA Standard, 1000 ppm Sc in 3% HNO3, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. ASC1KN100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Emballage:
Natural LDPE Bottle
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Emballage
ASC1KN100 Natural LDPE Bottle
ASC1KN500 Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ASC1KN100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur ASC1KN100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 12060-08-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5

Spécifications

Nom ou substance chimique Scandium AA Standard
Emballage Natural LDPE Bottle
CAS % minimum 92.0, 5.54, 0.15
CAS % maximal 96.0, 5.77, 0.15
Odeur Odorless
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 1mL = 1mg Sc (1, 000ppm Sc)Sc2O3 in 3% HNO3
ShelfLife 24 months