missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB 202190, 99+%

Numéro de catalogue. AAJ60950MF
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ60950MF 50 mg
AAJ60950MB 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ60950MF Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60950MF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Inhibe l’activité de la kinase p38 in vivo par la compétition avec ATP | CAS : 152121-30-7 | C20H14FN3O, C20H14FN3O | 331,35 g/mol

Inhibe l’activité de la kinase p38 par la compétition avec ATP

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 152121-30-7
Formule moléculaire C20H14FN3O
Synonyme 4-(4-Fluorophényl)-2-(4-hydroxyphényl)-5-(4-pyridyl)imidazole

Spécifications

Quantité 50 mg
Aperçu général Jaune
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
À utiliser avec (application) Inhibe l’activité de la p38 kinase in vivo par la compétition avec ATP
Essai ≥99%
Poids de formule 331,35 g/mol
Point de fusion 240 °C à 243 °C
Solubilité Soluble dans du DMSO à 30 mg/ml
Type de produit Réactif de transduction du signal
Forme Solide cristallin

RUO – Usage réservé à la recherche