Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac Systèmes universels à vide
Description
Manipulez et récupérez les solvants en toute sécurité avec cette unité intégrée unique, qui combine une source de vide sans huile et un piège à vapeur réfrigéré.
Manipuler et récupérer les solvants en toute sécurité avec les Savant™ SpeedVac™ systèmes universels à vide, équipés d’une fiole de condensation en verre à large ouverture facile à utiliser. Cette unité intégrée unique combine une source de vide sans huile et un piège à vapeur réfrigéré, et peut être connectée à n’importe lequel des concentrateurs pour offrir un système complet SpeedVac
Aperçu général
UVS450 et UVS400A
- Petite empreinte
- Système universel à vide à faible entretien, sans huile et résistant à la corrosion
- Flasque de condensation en verre à large bouche avec couvercle auto-scellant
- Système de réfrigération à un seul étage
- Fonctionnement efficace avec tous SpeedVac™ les concentrateurs et autres équipements dépendants du vide
- Piège à poteaux optionnel (modèle no ANT100) peuvent être ajoutées pour neutraliser l’ammoniac ou l’acide
- Piège chimique (modèle no DTK120R) peut être ajouté pour absorber la radioactivité volatile et la vapeur résiduelle
- Aspiration <maximale 10 torr (13,3 mbar)
- Pompe à membrane ETFE sans huile
- 36 litres/minute de déplacement à 60 Hz; 30 litres/minute sur les modèles 50Hz
- UVS450A inclut VaporNet™ aussi la technologie. Cela représente une vanne dans la conduite de vide et un
- Circuit de contrôle pour cette vanne. Moduler cette valve fait que les molécules restent dans le piège à froid plus longtemps que ce qui serait obtenu par un vide constant. Toutes les caractéristiques de série en plus de :
UVS850DDA
- Pompe sans huile à haute efficacité à trois étages
- Aspiration maximale : <0,6 torr
- 36 litres/minute à 60 Hz; 20 litres/minute sur les modèles 50Hz
- Tubulure en PTFE et chemin de vapeur
- Piège neutralisant à l’ammoniac (ANT100) inclus
- Inclut la VaporNet™ technologie. Cela représente une vanne dans la conduite à vide et un circuit de contrôle pour cette vanne. Moduler cette valve fait que les molécules restent dans le piège à froid plus longtemps que ce qui serait obtenu par un vide constant. Fluide de transfert thermique Scientific™ CryoCool™ thermique (SCC1). Celle-ci doit être commandée pour être utilisée avec tous les pièges à froid réfrigérés (TRVT) et la source universelle de vide (UVS).
Exigences :
CryoCool™ liquide de transfert de chaleur (SCC1). Celle-ci doit être commandée pour être utilisée avec tous les pièges à froid réfrigérés (TRVT) et la source universelle de vide (UVS).
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | UL Listé selon les exigences américaines et canadiennes. Marqué CE. Ce produit n’est pas disponible à la vente en Californie. Veuillez contacter le service à la clientèle pour d’éventuelles alternatives. |
| Description | Système universel à vide UVS450 |
| Type | Système universel à vide |
| For Use With (Equipment) | Tous les pièges à froid réfrigérés (RVT) et la source universelle de vide (UVS) |
| Electrical Requirements | 115 V 60 Hz |