missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Amorce répétition Satellite2
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | -20 °C. Évitez les cycles de congélation/dégel. |
| Gamme de produit | Novus |
| Quantité | 0.5 mL |
| À utiliser avec (application) | ChIP |
| Catégorie | Introduction |