missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Amorce répétition Satellite2

Numéro de catalogue. 361062307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361062307 0.2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361062307 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP1716550.2ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

A Novus product, part of R&D Systems.

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C. Évitez les cycles de congélation/dégel.
Gamme de produit Novus
Quantité 0.2 mL
À utiliser avec (application) ChIP
Catégorie Introduction