missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sanicult™ Trousses de transport environnementales

Numéro de catalogue. R723140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
R723140 10 mL
R723141 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R723140 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE723140

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Remel Sanicult Les trousses de transport environnemental peuvent être utilisées pour prélever des échantillons sur la plupart des surfaces ou des substances.

Thermo Scientific™ Remel Sanicult Les trousses de transport environnemental peuvent être utilisées pour prélever des échantillons sur la plupart des surfaces ou des substances.

  • Conçu pour les surfaces difficiles d’accès, les liquides visqueux, les semi-solides et les poudres
  • Facile à transporter et pouvant être conservé à température ambiante
  • Fabricant : Starplex

Alertes de commande :

Un écouvillon fourni par enveloppe; 100 enveloppes par emballage.

Comprend :

Flacon d’échantillonnage avec bouchon à vis avec diluant stérile; Écouvillon stérile dans un tube à bouchon à vis.

Spécifications

Format Écouvillon
À utiliser avec (application) Soins de santé
Quantité 100 Pk.
Conditions de stockage Stables pendant jusqu’à un an à compter de la date de fabrication si elles sont conservées à température ambiante.
Volume (métrique) 10 mL