missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Billes de meulage lavées à l’acide
Description
- Choisissez parmi des billes de broyage en silice ou en zircone pour aider à éliminer les particules fines et les contaminants.
- L’utilisation de billes non traitées contenant des impuretés peut affecter l’homogénéisation et les processus biologiques.
- Les billes de broyage en silice et zircone à lavage acide aident à éliminer les particules fines et les contaminants pour des échantillons plus propres.
- Sélectionner des billes de silice pour des applications générales de meulage; Les billes de zircone ont une plus grande densité et offrent une puissance d’impact plus élevée.
- Les billes polyvalentes conviennent à la plupart des applications basiques de lyse cellulaire.
- Choisissez des billes de broyage moléculaires de qualité biologique traitées sans RNase/DNase pour inactiver les enzymes contaminantes.
- Les billes de broyage à faible liaison sont recouvertes pour réduire la liaison non spécifique des acides nucléiques et des protéines.
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Meulage des billes |
| Description | Grade de biologie moléculaire |
| For Use With (Application) | Broyage |
| For Use With (Equipment) | 2010 Geno/Grinder |
| Packaging Quantity | 200 g |
| Particle Size | 800 à 1000 μm |