missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ Fioles et contenants à échantillons
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1371251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Fiole non incluse
90 mL
120 mL
Couleur de bouchon:
Blanc
Fermeture Non incluse
Orange
Vert
Type de produit:
Bouchon
Clicktainer Fiole avec boîte de distributeur
Clicktainer Flacon
Fiole non assemblée Clicktainer
Fiole préassemblée Clicktainer
Flacon préassemblé Clicktainer
Trousse d’échantillons de salle d’opération
Trousse pour échantillon permictionnel d’urine
Étiquette:
Bande de température seulement
Onglet, bande de température
Patte
Sans marquage
Sans onglets
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Couleur de bouchon Type de produit Étiquette
1371251 120 mL Blanc Fiole préassemblée Clicktainer Patte
1371275 90 mL Fermeture Non incluse Clicktainer Flacon Sans marquage
1371259 90 mL Vert Flacon préassemblé Clicktainer Patte
1371257 90 mL Orange Fiole préassemblée Clicktainer Patte
1371260 90 mL Orange Clicktainer Fiole avec boîte de distributeur Patte
1371258 90 mL Blanc Fiole préassemblée Clicktainer Patte
1371261 90 mL Blanc Fiole préassemblée Clicktainer Onglet, bande de température
1371265 90 mL Blanc Flacon préassemblé Clicktainer Onglet, bande de température
1371262 90 mL Blanc Flacon préassemblé Clicktainer Bande de température seulement
1371263 90 mL Blanc Fiole préassemblée Clicktainer Sans onglets
1371267 90 mL Blanc Fiole préassemblée Clicktainer Sans marquage
1371266 90 mL Blanc Fiole non assemblée Clicktainer Sans marquage
1371250 120 mL Orange Fiole préassemblée Clicktainer Patte
1371269 120 mL Orange Fiole préassemblée Clicktainer Patte
1371252 120 mL Blanc Fiole non assemblée Clicktainer Sans marquage
1371256 120 mL Blanc Trousse d’échantillons de salle d’opération Sans marquage
1371254 120 mL Blanc Trousse pour échantillon permictionnel d’urine Sans marquage
1371273 Fiole non incluse Vert Bouchon Sans marquage
1371271 Fiole non incluse Orange Bouchon Sans marquage
1371272 Fiole non incluse Blanc Bouchon Sans marquage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Catalog No. 1371251 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 120WHT531000

missing translation for 'validMainframeMsg'

Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer Les fioles et les contenants pour échantillons offrent une excellente protection des échantillons et la sécurité de l’utilisateur en assurant l’application correcte du bouchon à chaque fois.

Assurer la protection de l’échantillon et la sécurité de l’utilisateur avec le Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ contenant de fioles et d’échantillons, équipé d’un sceau multi-clics audible. Aider à améliorer le diagnostic du patient grâce à une étanchéité hermétique, des surfaces faciles à saisir et une conception à parois droites pour une gestion fiable et sécuritaire des échantillons.

Performance supérieure d’étanchéité
  • Étanchéité éprouvée conformément à la norme BS EN 14254
  • Validé comme conforme à 95 kPa
  • Rigoureusement testés pour vérifier leur adaptabilité dans les tubes pneumatiques

Étiquettes clairement conçues
  • Une étiquette en plusieurs langues –: anglais, espagnol et français
  • Champs pour recueillir toutes les informations requises par la FDA
  • Bande de température optionnelle
  • Aussi disponible sans étiquette
Large gamme de couleurs de bouchons et de configurations d’emballage
  • Couleurs de capsules pour différencier et gérer les échantillons
  • Disponible préassemblé, stérile ou non stérile, pour un usage pratique
  • Blocs séparés à fermeture et à flacons pour les applications de pré-remplissage fixatif
  • Sachets individuels à peler pour salles d’opération, salles blanches et autres environnements stériles
  • Boîtes distributeurs idéales pour un rangement soigné dans les petits laboratoires et les cabinets de médecins ’

Specifications

Type de produit Fiole préassemblée Clicktainer
Bouchon inclus Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 113 g (4 oz)
Capacité (métrique) 120 mL
Certifications/Conformité 95 kPA
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Aperçu général Thermo Scientific Samco Clicktainer Fiole, 120 ml, diamètre de 53 mm, étiquette à languette, bouchon blanc, stérile, assemblé
Diamètre (métrique) 53 mm
Comprend Fioles non assemblées Clicktainer avec capuchons blancs (120 ml)
Étiquette Patte
Quantité 75/Pk., 300/Cs.
Show More Show Less

† Le terme étanche s’applique aux Thermo Scientific Samco Clicktainer produits 90 ml/53 mm et 120 ml/53 mm, qui répondent aux critères suivants : a) un essai sous vide qui tire 95 kPa de pression à l’intérieur d’une chambre scellée sans fuite; b) test de fuite conformément à la norme BS EN 14254, qui consiste à remplir le contenant avec un colorant, à le placer pendant 2 minutes sur un mélangeur à rouleaux suivi d’une heure inversée dans un bain-marie sans fuite. Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour garantir une utilisation sûre, il est recommandé aux clients de tester les bouteilles et fermetures Thermo Scientific Samco Clicktainer dans les conditions prévues pour leurs applications. Thermo Scientific Samco Clicktainer Les produits sont étanches à la température et à la pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leur Clicktainer fermetures.