missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform™ Safety Sign - ATTENTION VACCINE FREEZER NO FOOD OR DRINKS, Adhesive Vinyl
Accuform™ vaccination signs communicate health and safety policies, reinforce procedures, and identify locations
$14.40 - $21.62
Spécifications
| Material | Vinyl |
|---|---|
| Mounting Type | Self-adhesive |
| Shape | Rectangular |
| Languages | English |
| Displayed Text | ATTENTION VACCINE FREEZER NO FOOD OR DRINKS DO NOT UNPLUG |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | HeightEnglish | WidthEnglish | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | HeightEnglish | WidthEnglish | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
19119129
|
Accuform™
MBDX915VS |
chaque for $14.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
19119132
|
Accuform™
MBDX916VS |
chaque for $21.62
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
Spécifications
| Vinyl | |
| Rectangular | |
| ATTENTION VACCINE FREEZER NO FOOD OR DRINKS DO NOT UNPLUG |
| Self-adhesive | |
| English |