missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sol-Guard™ Ensemble de prélèvement de sang de sécurité à tirer.

Numéro de catalogue. 361060406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre de l’aiguille:
21 G
23 G
25 G
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Calibre de l’aiguille
361060406 25 G
361060350 21 G
361060345 23 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 361060406 Fournisseur Sol-Guard™ Code fournisseur PBLA2507

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le set de collecte sanguine à bouton de sécurité avec adaptateur Luer est destiné à la ponction venaise pour prélever des échantillons de sang auprès des patients et/ou une perfusion à court terme (jusqu’à 2 heures) de fluides intraveineux sans utiliser d’adaptateur Luer pré-fixé.

  • Embout tri-biseau à faible angle conçu pour améliorer la pénétration tout en minimisant l’inconfort du patient
  • Aiguille à paroi mince pour un débit rapide et pour réduire le risque d’hémolyse sanguine
  • Prise tactile antidérapante pour aider à activer la fonction de sécurité
  • Ailes 30% plus larges pour une meilleure maniabilité lors de l’insertion et du retrait
  • Grande flèche surdimensionnée pour identifier facilement le bouton d’activation
  • Retour en arrière pour une confirmation instantanée et claire du bon placement de l’aiguille
  • Mécanisme à ressort pour la rétraction de l’aiguille dans la veine en une fraction de seconde

Spécifications

Type de produit Ensemble de prélèvement à ailettes.
Couleur Orange
Matériau Plastique, acier inoxydable
Calibre de l’aiguille 25 G
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,9 cm (0,75 po)
Longueur (impériale) du tube 7 po