Learn More
Inmark Saf-T-Pak Stp-104 - 1.25L Reusable Polypropylene Secondary Pressure Vessel, Orange Lid, 6/Case
Numéro de catalogue. NC1827299
Encompass
FEATURES: For Category A or B, certified for use with the STP-100, STP-200, STP-320R and STP-340R. May be autoclaved for sterilization. System Components: Polypropylene Container (1 ea.); Threaded Lid (1 ea.); O-Ring (1 ea.); Product Label (1 ea.); Box sealing tape
Numéro de catalogue. NC1827299 Fournisseur Inmark Code fournisseur STP104R
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
FEATURES: For Category A or B, certified for use with the STP-100, STP-200, STP-320R and STP-340R. May be autoclaved for sterilization. System Components: Polypropylene Container (1 ea.); Threaded Lid (1 ea.); O-Ring (1 ea.); Product Label (1 ea.); Box sealing tape