missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-N-méthyl-1-phényléthhylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M30475ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M30475ML 5 mL
M30471ML 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M30475ML Fournisseur TCI America Code fournisseur M30475ML

Identifiants chimiques

CAS 19131-99-8
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00067113
Clé InChI RCSSHZGQHHEHPZ-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s---n-methyl-1-phenylethylamine, s-n-methyl-1-phenylethanamine, unii-4mu17yen7y, 4mu17yen7y, methyl 1s-1-phenylethyl amine, n-methyl-1-phenylethylamine, s, s---n,alpha-dimethylbenzylamine, n-methyl-n-1s-1-phenylethyl amine, pubchem18717
PubChem CID 2060073
Nom de l’IUPAC (1S)-N-méthyl-1-phényléthanamine
SOURIRES CC(C1=CC=CC=C1)NC

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine
Point d’ébullition 79°C
Quantité 5 mL
Numéro UN 2735
Poids de formule 135.21
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC,T)
Forme physique Liquide