missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S-thioacétate de méthyle, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | S-Methyl thioacetate |
| Densité | 1.024 |
| Point d’ébullition | 97 °C à 99 °C |
| Point d’éclair | 12 °C (54 °F) |
| Odeur | Désagréable |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Poids de formule | 91.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H311+H331-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H225-H302-H332 Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. |
| EINECSNumber | 216-252-1 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche