missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-Indoline-2-acide carboxylique, 97+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid |
| Point de fusion | ∽177°av. J.-C. (décomposition) |
| Quantité | 1 g |
| Rotation optique | −115° (c=1 dans 1N HCl) |
| Poids de formule | 163.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H317-H335-H361f-H373 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H361-H373-H317 Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P260-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
| EINECSNumber | 410-860-2 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche