missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Furfuryl Thioacétate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T128325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T128325G 25 g
T128310G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T128325G Fournisseur TCI America Code fournisseur T128325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13678-68-7
Formule moléculaire C7H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.199
Numéro MDL MFCD00010083
Clé InChI LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-furfuryl thioacetate, furfuryl thioacetate, furfurylthiol acetate, ethanethioic acid, s-2-furanylmethyl ester, s-furfuryl ethanethioate, acetic acid, thio-, s-furfuryl ester, s-2-furanylmethyl ethanethioate, fema no. 3162, 2-furfurylthiol acetate, thioacetic acid s-furfuryl ester
PubChem CID 61660
Nom de l’IUPAC S-(furan-2-ylméthyl) éthanéthyoate
SOURIRES CC(=O)SCC1=CC=CO1

Spécifications

Nom ou substance chimique S-Furfuryl Thioacetate
Point d’ébullition 91 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 156.20
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide