missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(+)-Camptothecin 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C14951G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C14951G 1 g
C1495100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C14951G Fournisseur TCI America Code fournisseur C14951G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3-4-7689
Formule moléculaire C20H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 348.36
Numéro MDL MFCD00081076
Clé InChI VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Synonyme camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
PubChem CID 24360
ChEBI CHEBI:27656
SOURIRES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-(+)-Camptothecin
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Numéro UN 1544
Poids de formule 348.36
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber UQ0492000
TSCA Non