missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-Camptothecin 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(+)-Camptothecin |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Numéro UN | 1544 |
| Poids de formule | 348.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UQ0492000 |
| TSCA | Non |