missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D27305G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D27305G 5 g
D27301G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D27305G Fournisseur TCI America Code fournisseur D27305G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 80655-81-8
Formule moléculaire C20H12Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 444.12
Numéro MDL MFCD00798290
Clé InChI OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 222842
Nom de l’IUPAC 6,6'-dibromo-[1,1'-binaphtalène]-2,2'-diol
SOURIRES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1C1=C(O)C=CC2=CC(Br)=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-(+)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
Quantité 5 g
Synonyme (S)-(+)-6,6′-Dibromo-2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl
Poids de formule 444.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline