missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-4-Cyano-4'-(2-méthylbutyl)biphényl 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C29135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C29135G 5 g
C29131G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C29135G Fournisseur TCI America Code fournisseur C29135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 63799-11-1
Formule moléculaire C18H19N
Poids moléculaire (g/mol) 249.357
Numéro MDL MFCD00192280
Clé InChI DNJQGRFZQMOYGM-AWEZNQCLSA-N
Synonyme s-4'-2-methylbutyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, s-4-cyano-4'-2-methylbutyl biphenyl, 4-s-2-methylbutyl-4'-cyanobiphenyl, s-4'-2-methylbutyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-2s-2-methylbutyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile,4'-2s-2-methylbutyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-2s-2-methylbutyl, 4-cyano-4'-2-methylbut-1-yl biphenyl
PubChem CID 114240
Nom de l’IUPAC 4-[4-[(2S)-2-méthylbutyl]phényl]benzonitrile
SOURIRES CCC(C)CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-4-Cyano-4′-(2-methylbutyl)biphenyl
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 249.36
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide