missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)acide butyrique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric Acid |
| CAS | 25691-37-6 |
| Point de fusion | 202 °C |
| Formule moléculaire | C9H18N2O4 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro MDL | MFCD00236841 |
| Synonyme | boc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab-oh, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, n2-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, s-4-amino-2-boc-amino butyric acid, 2s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, butanoic acid, 4-amino-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid |
| Clé InChI | MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N |
| SOURIRES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CCN)C(=O)O |
| Nom de l’IUPAC | (2S)-4-amino-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acide butanoïque |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |