missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-4-(4-Méthoxybenzyloxy)-1,3-butanediol 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 226.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Niveau | Réactif |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |