missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-méthoxycarbonyl-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B17551G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B17551G 1 g
B17555G 5 g
B175525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B17551G Fournisseur TCI America Code fournisseur B17551G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 108149-60-6
Formule moléculaire C12H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 259.302
Numéro MDL MFCD00192279
Clé InChI ZNBUXTFASGDVCL-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s---3-tert-butoxycarbonyl-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, 3-tert-butyl 4-methyl 4s-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl s---3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, s-3-boc-2,2-dimethyl-oxazolidine-4-carboxylic acid methyl ester, s-3-tert-butyl 4-methyl 2,2-dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl-s-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, methyl s-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, methyl s-n-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, methyl 4s-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, methyl r-n-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate
PubChem CID 688221
Nom de l’IUPAC 3-O-tert-butyl 4-O-méthyl (4S)-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate
SOURIRES CC1(N(C(CO1)C(=O)OC)C(=O)OC(C)(C)C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 259.30
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide