missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, 98%

Numéro de catalogue. AAH5172914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5172914 25 g
AAH5172906 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5172914 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5172914
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186,255 g/mol

(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Notes
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.

Identifiants chimiques

CAS 122536-76-9
Formule moléculaire C9H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.255
Numéro MDL MFCD00143194
Clé InChI DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
Nom de l’IUPAC Tert-butyl N-[(3S)-pyrrolidine-3-yl]carbamate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1

Spécifications

Point de fusion 50 °C à 54 °C
Nom ou substance chimique (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Numéro UN UN3259
Beilstein 5377813
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Quantité 25 g
Rotation optique −23° (c=1 en méthanol)
Poids de formule 186.25
Sensibilité Sensible à l’air
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche