missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B21421G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21421G 1 g
B2142100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B21421G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21421G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17325-85-8
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.219
Numéro MDL MFCD00077914
Clé InChI LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
Synonyme (S)-(-)-Glycerol alpha-Benzyl Ether
PubChem CID 6950841
Nom de l’IUPAC (2S)-3-phénylméthoxypropane-1,2-diol
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 182.22
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur