missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-3-(Benzoylthio)-2-Acide méthylpropionique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B53151G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B53151G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B53151G Fournisseur TCI America Code fournisseur B53151G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 72679-02-8
Formule moléculaire C11H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 224.274
Numéro MDL MFCD00038376
Clé InChI BCAYPPFBOJCRPN-MRVPVSSYSA-N
PubChem CID 12763916
Nom de l’IUPAC (2S)-3-benzoylsulfanyl-2-acide méthylpropanoïque
SOURIRES CC(CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropionic Acid
Point de fusion 69 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 224.27
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur