missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-3-Aminotétrahydrofuran sel p-toluènesulfonate, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt |
| CAS % minimum | 96.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Point de fusion | 137,9 °C à 142,8 °C |
| Couleur | Blanc à brun |
| Analyse élémentaire | 48,9 à 53,0% C 5,2 à 5,6% N |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –