missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC456930050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC456930050 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC456930050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 456930050

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 204512-95-8
Formule moléculaire C4H9NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 123.58
Clé InChI MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Synonyme s-tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hydrochloride, 3s-oxolan-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hcl, s-tetrahydrofuran-3-amine hcl, s-tetrahydro-furan-3-ylamine hydrochloride, 3-furanamine, tetrahydro-, hydrochloride, 3s, s-3-aminotetrahydrofuranhydrochloride, pubchem15126, ksc916a5t
PubChem CID 18664284
Nom de l’IUPAC (3S)-oxolan-3-amine;hydrochloride
SOURIRES C1COCC1N.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Quantité 5g
Rotation spécifique -7.4
Poids de formule 123.58
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

RUO – Research Use Only