missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D28111G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D28111G 1 g
D28115G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D28111G Fournisseur TCI America Code fournisseur D28111G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 119707-74-3
Formule moléculaire C20H12Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 444.122
Numéro MDL MFCD03093629
Clé InChI BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s---3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, r-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, s-3,3'-dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, s-dibromo-1,1-binaphthol, r-dibromo-binol, s-dibromo-binol, r-dibromo-bi-2-naphthol, s-dibromo-bi-2-naphthol, r-dibromo-1,1-binaphthol
PubChem CID 10765693
Nom de l’IUPAC 3-bromo-1-(3-bromo-2-hydroxynaphtalène-1-yl)naphtalène-2-ol
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2C3=C(C(=CC4=CC=CC=C43)Br)O)O)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
Quantité 1 g
Poids de formule 444.12
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline